Få mere at vide
Sulfadiazin 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309896
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30309896 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30309896 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16990500AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfadiazine
CAS 68-35-9
Analyt- eller komponentnavne Sulfadiazine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H10 N4 O2 S
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 4-Amino-N-pyrimidin-2-ylbenzenesulfonamide, Sulfadiazine, Sulfadimidine Imp. B (Pharmeuropa), N1-2(1H)-Pyrimidinylidenesulfanilamide, N1-2-Pyrimidinylsulfanilamide, 2-(4-Aminobenzenesulfonamido)pyrimidine, 2-(4-Aminobenzenesulfonylamino)pyrimidine, 2-(p-Aminobenzenesulfonamido)pyrimidin, 2-Sulfanilamidopyrimidine, 2-Sulfanilylaminopyrimidine, 4-Amino-N-(2-pyrimidinyl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(2-pyrimidyl)benzenesulfonamide, 4-[[(Pyrimidin-2-yl)amino]sulfonyl]aniline, A 306, Adiazin, Adiazine, Coco-Diazine, Cremodiazine, Debenal, Deltazina, Di-Azo-Mul, Diazin, Diazolone, Diazovit, Diazyl, Eskadiazine, Honey diazine, Lipo-Diazine, Lipo-Levazine, Liquadiazine, Microsulfon, N1-2-Pyrimidinylsulfanilamide, N1-2-Pyrimidylsulfanilamide, NSC 35600, Neazine, Piridisir, Pirimal, Pyrimal, RP 2616, SDA, SN 112, Sanodiazine, Spofadrizine, Sterazine, Sulfadiazin, Sulfadiazina Reig Jofre, Sulfapirimidin, Sulfapyrimidine, Sulfazin, Sulfazin (Russian pharmaceutical), Sulfazine, Sulfolex, Sulphadiazine, Sulphadiazine E, Theradiazine, Sulfadimidine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C10H10N4O2S/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10/h1-7H,11H2,(H,12,13,14)
SMIL Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ncccn2
IUPAC navn 4-amino-N-pyrimidin-2-ylbenzensulfonamid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 250.28
Mængde 1 ml
Formel vægt 250,0524 g/mol