Få mere at vide
Sulfaclozin 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317924
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30317924 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30317924 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16990290AL1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfachloropyrazine
CAS 102-65-8
Analyt- eller komponentnavne Sulfachloropyrazine
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C10 H9 Cl N4 O2 S
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(6-chloropyrazinyl)- (9CI), Sulfanilamide, N1-(6-chloropyrazinyl)- (7CI,8CI), 4-Amino-N-(6-chloro-2-pyrazinyl)benzenesulfonamide, Esb3, Esb3 (antibiotic), N1-(6-Chloropyrazinyl)sulfanilamide, Sulfachloropyrazine, Sulfaclozine, Sulfatyf
InChI formel InChI=1S/C10H9ClN4O2S/c11-9-5-13-6-10(14-9)15-18(16,17)8-3-1-7(12)2-4-8/h1-6H,12H2,(H,14,15)
SMIL Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2cncc(Cl)n2
IUPAC navn 4-amino-N-(6-chloropyrazin-2-yl)benzensulfonamid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 284.72
Mængde 1 ml
Formel vægt 284,0135 g/mol