Få mere at vide
Sulfachlorpyridazin natrium, TRC
Artikelnummer. 30414788
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30414788 5 g
1 options
Artikelnummer. 30414788 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6890605G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfachlorpyridazine Sodium
CAS 23282-55-5
Molekylær formel C10H8ClN4NaO2S
Mængde 5 g
Synonym Sulfachloropyridazine Sodium
InChI formel InChI=1S/C10H8ClN4O2S.Na/c11-9-5-6-10(14-13-9)15-18(16,17)8-3-1-7(12)2-4-8;/h1-6H,12H2;/q-1;+1
SMIL [Na+].Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[N-]c2ccc(Cl)nn2
IUPAC navn natrium; (4-aminophenyl)sulfonyl-(6-chloropyridazin-3-yl)azanid
Molekylvægt (g/mol) 306.7
Formel vægt 305.9954