Få mere at vide
Sulfachlorpyridazinnatrium, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15512333 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15512333 5 g 5g
15502333 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15512333 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 458060050
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 23282-55-5
Molekylær formel C10H8ClN4NaO2S
Molekylvægt (g/mol) 306.7
InChI nøgle GHQJXOBLWKFNAD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 87077948
IUPAC navn 4-amino-N-(6-chlorpyridazin-3-yl)benzensulfonamid;natrium
SMIL C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)NC2=NN=C(C=C2)Cl.[Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfachloropyridazine sodium
Smeltepunkt 262,0 °C til 270,0 °C
Tab ved tørring 2% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 306.7
Procent renhed 97%