missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sulfachloropyrazine Sodium Monohydrate, TRC

Artikelnummer. 30136086
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136086 1 g
17932855 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136086 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6889751G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1392129-96-2
Molekylær formel C10 H8 Cl N4 O2 S . Na . H2 O
Molekylvægt (g/mol) 324.72
Synonym Sulfaclozine Sodium Monohydrate, Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(6-chloro-2-pyrazinyl)-, sodium salt, hydrate (1:1:1)
IUPAC navn sodium;(4-aminophenyl)sulfonyl-(6-chloropyrazin-2-yl)azanide;hydrate
SMIL O.[Na+].Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[N-]c2cncc(Cl)n2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sulfaclozine sodium monohydrate
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H8ClN4O2S.Na.H2O/c11-9-5-13-6-10(14-9)15-18(16,17)8-3-1-7(12)2-4-8;;/h1-6H,12H2;;1H2/q-1;+1;
Formel vægt 324.006
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.