Få mere at vide
Sulfachloropyrazine sodium 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323384
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30323384 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30323384 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16990045AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfachloropyrazine Sodium
CAS 23307-72-4
Analyt- eller komponentnavne Sulfachloropyrazine Sodium
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H8 Cl N4 O2 S . Na
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Sulfachloropyrazine Sodium
InChI formel InChI=1S/C10H8ClN4O2S.Na/c11-9-5-13-6-10(14-9)15-18(16,17)8-3-1-7(12)2-4-8;/h1-6H,12H2;/q-1;+1
SMIL [Na+].Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[N-]c2cncc(Cl)n2
IUPAC navn sodium;(4-aminophenyl)sulfonyl-(6-chloropyrazin-2-yl)azanide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 306.7
Mængde 1 ml
Formel vægt 305.9954 g/mol