Få mere at vide
Sulfachloropyrazine 13C6 (phenyl 13C6) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfachloropyrazine 13C6 (phenyl 13C6) |
| CAS | 1416711-61-9 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetonitrile |
| Molekylær formel | 13C6 C4 H9 Cl N4 O2 S |
| Mængde | 1 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9ClN4O2S/c11-9-5-13-6-10(14-9)15-18(16,17)8-3-1-7(12)2-4-8/h1-6H,12H2,(H,14,15)/i1+1,2+1,3+1,4+1,7+1,8+1 |
| SMIL | N[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)S(=O)(=O)Nc2cncc(Cl)n2 |
| IUPAC navn | 4-amino-N-(6-chloropyrazin-2-yl)(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-triene-1-sulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 290.678 |
| Formel vægt | 290.0336 g/mol |