Få mere at vide
Sulfacetamid natriumsalt monohydrat, TRC
Artikelnummer. 30419971
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30419971 1 g
1 options
Artikelnummer. 30419971 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6889651G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfacetamide sodium salt
CAS 6209-17-2
Molekylær formel C8H9N2O3S.H2O.Na
Mængde 1 g
Synonym Sulfacetamide Sodium Monohydrate, N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]acetamide sodium salt hydrate (1:1:1), N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]acetamide monosodium salt monohydrate, N-Sulfanilylacetamide monosodium salt monohydrate, N1-Acetylsulfanilamide sodium monohydrate, Sodium N-sulfanilylacetamide monohydrate, Sodium sulfacetamide monohydrate, Sulamyd sodium monohydrate, Sulfacetamide sodium monohydrate
InChI formel InChI=1S/C8H10N2O3S.Na.H2O/c1-6(11)10-14(12,13)8-4-2-7(9)3-5-8;;/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
SMIL O.[Na+].CC(=O)[N-]S(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC navn natrium; acetyl-(4-aminophenyl)sulfonylazanid; Hydrate
Molekylvægt (g/mol) 254.2387
Formel vægt 254.0337