missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sulfacetamid natriumsalt monohydrat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfacetamide sodium salt |
| CAS | 6209-17-2 |
| Molekylær formel | C8H9N2O3S.H2O.Na |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | Sulfacetamide Sodium Monohydrate, N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]acetamide sodium salt hydrate (1:1:1), N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]acetamide monosodium salt monohydrate, N-Sulfanilylacetamide monosodium salt monohydrate, N1-Acetylsulfanilamide sodium monohydrate, Sodium N-sulfanilylacetamide monohydrate, Sodium sulfacetamide monohydrate, Sulamyd sodium monohydrate, Sulfacetamide sodium monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O3S.Na.H2O/c1-6(11)10-14(12,13)8-4-2-7(9)3-5-8;;/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11);;1H2/q;+1;/p-1 |
| SMIL | O.[Na+].CC(=O)[N-]S(=O)(=O)c1ccc(N)cc1 |
| IUPAC navn | natrium; acetyl-(4-aminophenyl)sulfonylazanid; Hydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.2387 |
| Formel vægt | 254.0337 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?