Få mere at vide
Sulfacetamid natriummonohydrat, Mikromol™
Artikelnummer. 17989504
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17989504 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17989504 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1087.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Sulfacetamid natriummonohydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfacetamide sodium salt
CAS 6209-17-2
Analyt- eller komponentnavne Sulfacetamide sodium salt
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H9 N2 Na O3 . H2 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Sulfacetamide Sodium Monohydrate, N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]acetamide sodium salt hydrate (1:1:1), N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]acetamide monosodium salt monohydrate, N-Sulfanilylacetamide monosodium salt monohydrate, N1-Acetylsulfanilamide sodium monohydrate, Sodium N-sulfanilylacetamide monohydrate, Sodium sulfacetamide monohydrate, Sulamyd sodium monohydrate, Sulfacetamide sodium monohydrate
SMIL O.[Na+].CC(=O)[N-]S(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
Molekylvægt (g/mol) 236.22