Få mere at vide
Sulfacetamid natriummonohydrat, LoGiCal
Artikelnummer. 30457996
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30457996 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30457996 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1087.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Sulfacetamid natriummonohydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfacetamide sodium salt
CAS 6209-17-2
Analyt- eller komponentnavne Sulfacetamide sodium salt
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H9 N2 Na O3 . H2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Sulfacetamide Sodium Monohydrate, N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]acetamide sodium salt hydrate (1:1:1), N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]acetamide monosodium salt monohydrate, N-Sulfanilylacetamide monosodium salt monohydrate, N1-Acetylsulfanilamide sodium monohydrate, Sodium N-sulfanilylacetamide monohydrate, Sodium sulfacetamide monohydrate, Sulamyd sodium monohydrate, Sulfacetamide sodium monohydrate
SMIL O.[Na+].CC(=O)[N-]S(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
Industry Type Retsmedicin
Molekylvægt (g/mol) 236.22