Få mere at vide
Sulfacetamide, Mikromol™
Artikelnummer. 17901666
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17901666 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17901666 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0579.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Sulfacetamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfacetamide
CAS 144-80-9
Analyt- eller komponentnavne Sulfacetamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H10 N2 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]acetamide, Sulfacetamide, Sulfadimidine Imp. E (Pharmeuropa), Sulfadimidine Impurity E
InChI formel InChI=1S/C8H10N2O3S/c1-6(11)10-14(12,13)8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMIL CC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC navn N-(4-aminophenyl)sulfonylacetamide
Molekylvægt (g/mol) 214.24
Mængde 500 mg
Formel vægt 214.0412 g/mol