Få mere at vide
Sulfacetamide, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfacetamide |
| CAS | 144-80-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Sulfacetamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H10 N2 O3 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]acetamide, Sulfacetamide, Sulfadimidine Imp. E (Pharmeuropa), Sulfadimidine Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O3S/c1-6(11)10-14(12,13)8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1 |
| Vis mere |