Få mere at vide
Sulfacetamide, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324434
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30324434 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30324434 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC16988850100MG
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfacetamide
CAS 144-80-9
Analyt- eller komponentnavne Sulfacetamide
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C8 H10 N2 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]acetamide, Sulfacetamide, Sulfadimidine Imp. E (Pharmeuropa), Sulfadimidine Impurity E
InChI formel InChI=1S/C8H10N2O3S/c1-6(11)10-14(12,13)8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMIL CC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC navn N-(4-aminophenyl)sulfonylacetamide
Molekylvægt (g/mol) 214.24
Mængde 100 mg
Formel vægt 214.0412 g/mol