Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfacetamide |
| Type | Sulfacetamide |
| Smeltepunkt | 182.0°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Tab ved tørring | 0.5% max. (105°C, 2 hrs) |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 214.24 |
| Procent renhed | ≥97.5% (HPLC) |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sulfacetamide
- Advarsel
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.