missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sulfabenzamide, TRC

Artikelnummer. 30422078
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30422078 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30422078 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6890301G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sulfabenzamide
CAS 127-71-9
Molekylær formel C13 H12 N2 O3 S
Mængde 1 g
Synonym Benzamide','N-[(4-aminophenyl)sulfonyl]-, Benzamide','N-sulfanilyl- (6CI,7CI,8CI), N-(Benzoyl)-4-aminobenzenesulfonamide, N-(p-Aminobenzenesulfonyl)benzamide, N-Sulfamylbenzamide, N-Sulfanilylbenzamide, N1-Benzoylsulfanilamide, NSC 74587, NSC 74587G, Sulfabenzamid, Sulfabenzamide, Sulfabenzid, Sulfabenzide, Sulfabenzoylamide
InChI formel InChI=1S/C13H12N2O3S/c14-11-6-8-12(9-7-11)19(17,18)15-13(16)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,14H2,(H,15,16)
SMIL Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)c2ccccc2
IUPAC navn N-(4-aminophenyl)sulfonylbenzamide
Molekylvægt (g/mol) 276.31
Formel vægt 276.0569
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.