Få mere at vide
Sulfabenzamide, Mikromol™
Beskrivelse
Sulfabenzamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfabenzamide |
| CAS | 127-71-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Sulfabenzamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H12 N2 O3 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Benzamide, N-[(4-aminophenyl)sulfonyl]-, Benzamide, N-sulfanilyl- (6CI,7CI,8CI), N-(Benzoyl)-4-aminobenzenesulfonamide, N-(p-Aminobenzenesulfonyl)benzamide, N-Sulfamylbenzamide, N-Sulfanilylbenzamide, N1-Benzoylsulfanilamide, NSC 74587, NSC 74587G, Sulfabenzamid, Sulfabenzamide, Sulfabenzid, Sulfabenzide, Sulfabenzoylamide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12N2O3S/c14-11-6-8-12(9-7-11)19(17,18)15-13(16)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,14H2,(H,15,16) |
| SMIL | Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | N-(4-aminophenyl)sulfonylbenzamide |
| Vis mere |