missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sulfabenzamide, MedChemExpress

Artikelnummer. 16472226
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16472226 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16472226 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0960

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Sulfabenzamide (N-Sulfanilylbenzamide) is an antimicrobial agent and usually consumed in combination with Sulfathiazole and Sulfacetamide. Sulfabenzamide is effective against Gram-positive and negative bacterial strains.

Sulfabenzamide (N-Sulfanilylbenzamide) is an antimicrobial agent and usually consumed in combination with Sulfathiazole and Sulfacetamide. Sulfabenzamide is effective against Gram-positive and negative bacterial strains.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sulfabenzamide
Fysisk form Solid
CAS 127-71-9
Farve White
Mængde 500 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H12N2O3S
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym N-Sulfanilylbenzamide
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (361.91 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NS(=O)(C1=CC=C(N)C=C1)=O)C2=CC=CC=C2
Molekylvægt (g/mol) 276.31
Formel vægt 276.31
Procent renhed 99.55%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.