Få mere at vide
Sulcotrione 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324372
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30324372 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30324372 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16988000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulcotrione
CAS 99105-77-8
Analyt- eller komponentnavne Sulcotrione
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H13 Cl O5 S
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C14H13ClO5S/c1-21(19,20)8-5-6-9(10(15)7-8)14(18)13-11(16)3-2-4-12(13)17/h5-7,13H,2-4H2,1H3
SMIL CS(=O)(=O)c1ccc(C(=O)C2C(=O)CCCC2=O)c(Cl)c1
IUPAC navn 2-(2-chloro-4-methylsulfonylbenzoyl)cyclohexane-1,3-dione
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 328.77
Mængde 1 ml
Formel vægt 328.0172 g/mol