Få mere at vide
Sulcotrione 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulcotrione |
| CAS | 99105-77-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Sulcotrione |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H13 Cl O5 S |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13ClO5S/c1-21(19,20)8-5-6-9(10(15)7-8)14(18)13-11(16)3-2-4-12(13)17/h5-7,13H,2-4H2,1H3 |
| SMIL | CS(=O)(=O)c1ccc(C(=O)C2C(=O)CCCC2=O)c(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 2-(2-chloro-4-methylsulfonylbenzoyl)cyclohexane-1,3-dione |
| Vis mere |