Få mere at vide
Sulconazole Nitrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulconazole Nitrate |
| CAS | 61318-91-0 |
| Molekylær formel | C18 H15 Cl3 N2 S . H N O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1-[2-[[(4-Chlorophenyl)methyl]thio]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole Nitrate (1:1), 1H-Imidazole','1-[2-[[(4-chlorophenyl)methyl]thio]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-','(±)-','mononitrate, 1H-Imidazole','1-[2-[[(4-chlorophenyl)methyl]thio]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-','mononitrate (9CI), Exelderm, Myk, RS 44872, RS 44872-00-10-3, Sulconazole nitrate, Sulcosyn |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15Cl3N2S.HNO3/c19-14-3-1-13(2-4-14)11-24-18(10-23-8-7-22-12-23)16-6-5-15(20)9-17(16)21;2-1(3)4/h1-9,12,18H,10-11H2;(H,2,3,4) |
| SMIL | O[N+](=O)[O-].Clc1ccc(CSC(Cn2ccnc2)c3ccc(Cl)cc3Cl)cc1 |
| IUPAC navn | 1-[2-[(4-chlorophenyl)methylsulfanyl]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]imidazole;nitric acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 460.76 |
| Formel vægt | 458.9978 |