Få mere at vide
Sulclamide, TRC
Artikelnummer. 30416932
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30416932 1 g
30426978 10 g
30412009 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30416932 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6990131G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2455-92-7
Molekylær formel C7H7ClN2O3S
Molekylvægt (g/mol) 234.66
Synonym 3-(Aminosulfonyl)-4-chlorobenzamide, 3-Sulfamido-4-chlorobenzamide, 3-Sulfamoyl-4-chlorobenzamide, 3-Sulfamyl-4-chlorobenzamide, 4-Chloro-3-sulfamoylbenzamide, SD 141-12, Sulclamid
IUPAC navn 4-chloro-3-sulfamoylbenzamide
SMIL NC(=O)c1ccc(Cl)c(c1)S(=O)(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulclamide
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H7ClN2O3S/c8-5-2-1-4(7(9)11)3-6(5)14(10,12)13/h1-3H,(H2,9,11)(H2,10,12,13)
Formel vægt 233.9866