missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sulbentine, MedChemExpress
Beskrivelse
Sulbentine (Dibenzthione) is an azole antifungal agent that has fungistatic and fungicidal activities. Sulbentine is used as a locally acting antimycotic in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulbentine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 350-12-9 |
| Farve | White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H18N2S2 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Dibenzthione |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (397.49 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?