Få mere at vide
Sulbactam, TRC
Artikelnummer. 30137138
Skift visning
Mængde:
50 mg
1 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137138 1 g
30134988 25 g
30007031 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137138 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6889701G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68373-14-8
Molekylær formel C8 H11 N O5 S
Molekylvægt (g/mol) 233.24
Synonym Sulbactam, (2S,5R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 4,4-Dioxide, (2S-cis)-3,3-Dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 4,4-Dioxide, Betamaze, CP 45899, Penicillanic acid 1,1-dioxide, Penicillanic acid S,S-dioxide, Penicillanic acid dioxide, Penicillanic acid sulfone
IUPAC navn (2S,5R)-3,3-dimethyl-4,4,7-trioxo-4λ^{6}-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylsyre
SMIL CC1(C)[C@@H](N2[C@@H](CC2=O)S1(=O)=O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulbactam
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H11NO5S/c1-8(2)6(7(11)12)9-4(10)3-5(9)15(8,13)14/h5-6H,3H2,1-2H3,(H,11,12)/t5-,6+/m1/s1
Formel vægt 233.0358
Procent renhed >95%