Få mere at vide
Sulbactam Pivoxil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulbactam Pivoxil |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO7S/c1-13(2,3)12(18)22-7-21-11(17)10-14(4,5)23(19,20)9-6-8(16)15(9)10/h9-10H,6-7H2,1-5H3/t9-,10+/m1/s1 |
| Formel vægt | 347.1039 |