missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sulbactam EP Impurity F, Mikromol™
Beskrivelse
Sulbactam EP Impurity F
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S,5R)-6,6-Dibromo-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid |
| CAS | 24158-88-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2S,5R)-6,6-Dibromo-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H9 Br2 N O3 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (2S,5R)-6,6-Dibromo-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid (6,6-Dibromopenicillanic Acid), Sulbactam Sodium Imp. F (EP), Sulbactam Imp. F (EP), Sulbactam USP Related Compound F, Sulbactam USP RC F, (2S,5R)-6,6-Dibromo-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6,6-dibromo-3,3-dimethyl-7-oxo-, (2S-cis)- (8CI), 6,6-Dibromopenicillanic acid, 6,6-Dibromopenicillanic Acid, Sulbactam Related Compound F, Sulbactam Sodium Impurity F, Sulbactam Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9Br2NO3S/c1-7(2)3(4(12)13)11-5(14)8(9,10)6(11)15-7/h3,6H,1-2H3,(H,12,13)/t3-,6+/m0/s1 |
| SMIL | CC1(C)S[C@H]2N([C@H]1C(=O)O)C(=O)C2(Br)Br |
| IUPAC navn | (2S,5R)-6,6-dibromo-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?