Få mere at vide
Sulbactam, 98%
Beskrivelse
Sulbactam er et antibakterielt middel, der anvendes i behandlingen af multiresistent bakterie, Acinetobacter, et nosokomialt patogen. Anvendes også i cellesignaleringsstudier.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulbactam |
| Smeltepunkt | 154°C to 157°C |
| Emballage | Glass bottle |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water at 18mg/ml |
| Formel vægt | 233.24 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Powder |