missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sudoxicam, TRC

Artikelnummer. 30136006
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136006 1 g
30009952 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136006 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6889501G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 34042-85-8
Molekylær formel C13 H11 N3 O4 S2
Molekylvægt (g/mol) 337.37
Synonym 4-Hydroxy-2-methyl-N-2-thiazolyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide;
IUPAC navn 4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-N-(1,3-thiazol-2-yl)-1λ^{6},2-benzothiazine-3-carboxamide
SMIL CN1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3nccs3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sudoxicam
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C13H11N3O4S2/c1-16-10(12(18)15-13-14-6-7-21-13)11(17)8-4-2-3-5-9(8)22(16,19)20/h2-7,17H,1H3,(H,14,15,18)
Formel vægt 337.0191
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.