Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sudan red 7B |
| Smeltepunkt | 130.0°C |
| Beilstein | 16, 379 |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Formel vægt | 379.45 |
| Emballage | Glasflaske |
| UV-spektrometri | Complies |
| Farve | Bordeaux |
| Mængde | 50 g |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
Sikkerhed og håndtering
- Sudan Red 7B
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.