Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Sudan Rød 7B
Artikelnummer. 10366691 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10366691 5 g Glasflaske 5g
10541831 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10366691 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 191630050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6368-72-5 | C24H21N5 | 379.467 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6368-72-5
Molekylær formel C24H21N5
Molekylvægt (g/mol) 379.467
MDL nummer MFCD00003904
InChI nøgle VKWNTWQXVLKCSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 26050, N-Ethyl-1-[4-(phenylazo)phenylazo]-2-naphthylamine, Fat Red 7B, Solvent Red 19
PubChem CID 61396
IUPAC navn N-ethyl-1-[(4-phenyldiazenylphenyl)diazenyl]naphthalen-2-amin
SMIL CCNC1=C(C2=CC=CC=C2C=C1)N=NC3=CC=C(C=C3)N=NC4=CC=CC=C4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sudan red 7B
Smeltepunkt 130.0°C
Beilstein 16, 379
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 379.45
Emballage Glasflaske
UV-spektrometri Complies
Farve Bordeaux
Mængde 5 g
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sudan Red 7B
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.