Få mere at vide
Sudan orange G, pure
Artikelnummer. 10736822 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10736822 5 g Glasflaske 5g
10481582 25 g Glasflaske 25g
10350494 100 g Glasflaske 100g
10301394 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10736822 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 190170050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2051-85-6 | C12H10N2O2 | 214.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2051-85-6
Molekylær formel C12H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 214.22
MDL nummer MFCD00002275
InChI nøgle PULNESMFDLBKAZ-SDNWHVSQSA-N
Synonym C.I. 11920, 4-(Phenylazo)resorcinol, Solvent orange 1
PubChem CID 5921655
IUPAC navn (4Z)-3-hydroxy-4-(phenylhydrazinyliden)cyclohexa-2,5-dien-1-on
SMIL OC1=CC(=O)C=C\C1=N/NC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sudan orange G
Navn note Pure
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 214.22
Grad Ekstra ren
Emballage Glasflaske
UV-spektrometri Complies
Farve Orange til rød
Mængde 5 g
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sudan Orange G
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /