Få mere at vide
Sudan Orange G, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11495111 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
11495111 25 g
1 options
Artikelnummer. 11495111 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215670425
C.I. 11920, (Solvent Orange 1; 4-[Phenylazo]-resorcinol), Dye content: Approx. 95%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sudan Orange G
CAS 2051-85-6
Molekylær formel C12H10N2O2
MDL nummer MFCD00002275
InChI nøgle PULNESMFDLBKAZ-SDNWHVSQSA-N
SMIL OC1=CC(=O)C=C\C1=N/NC1=CC=CC=C1
IUPAC navn (4E)-3-hydroxy-4-(2-phenylhydrazin-1-ylidene)cyclohexa-2,5-dien-1-one
Molekylvægt (g/mol) 214.22
PubChem CID 5921655
Formel vægt 214.2
Mængde 25 g
Fysisk form Fast stof