Få mere at vide
Sudan IV, Technical, C.I.26105, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11448862 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11448862 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 11448862 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/8625/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 181.1°C
Kogepunkt 260°C
CAS 85-83-6
Molekylær formel C24H20N4O
MDL nummer MFCD00003893
InChI nøgle KMDLOETUWUPGMB-BXCCFQQFSA-N
SMIL CC1=CC(=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=CC2=CC=CC=C12)N=NC1=CC=CC=C1C
IUPAC navn 1-[[2-methyl-4-[(2-methylphenyl)diazenyl]phenyl]hydrazinylidene]naphthalen-2-one
Molekylvægt (g/mol) 380.45
PubChem CID 6797604
Formel vægt 380.1662g/mol
Emballage Glass Jar
Farve Brown/Red
Mængde 25 g
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • SUDAN IV
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.