Få mere at vide
Sudan IV, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11456115 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11456115 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 11456115 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215264825
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    905.00 DKK
    861.96 DKK / 25g
    Spare 43.04 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sudan IV
CAS 85-83-6
Molekylær formel C24H20N4O
MDL nummer MFCD00003893
Synonym Fat ponceau, Lipid crimson
InChI nøgle KMDLOETUWUPGMB-BXCCFQQFSA-N
SMIL CC1=CC(=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=CC2=CC=CC=C12)N=NC1=CC=CC=C1C
IUPAC navn 1-[[2-methyl-4-[(2-methylphenyl)diazenyl]phenyl]hydrazinyliden]naphthalen-2-on
Molekylvægt (g/mol) 380.45
PubChem CID 6797604
Formel vægt 380.4
Farve Brun til rød
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver