Learn More
Sudan IV (>80%), TRC
Product Code. 30418454
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
Unit Size:
250mg
Product Code. Quantity Unit Size
30418454 250 mg 250mg
1 options
Product Code. 30418454 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCS688920250MG
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material Sudan IV
CAS 85-83-6
Molecular Formula C24 H20 N4 O
Quantity 250 mg
Synonym 2-Naphthalenol','1-[[2-methyl-4-[(2-methylphenyl)azo]phenyl]azo]- (9CI), 2-Naphthol','1-(4-o-tolylazo-o-tolylazo)- (6CI), C.I. Solvent Red 24 (8CI), 1-[2-[2-Methyl-4-[2-(2-methylphenyl)diazenyl]phenyl]diazenyl]-2-naphthalenol, 1-(2'-Methyl-4'-(2''-methylphenylazo)phenylazo)-2-naphthol, 1-[4-(o-Tolylazo)-o-tolylazo]-2-naphthol, 2',3-Dimethyl-4-(2-hydroxynaphthylazo)azobenzene, Aizen SOT Red 1, Atlasol Red 4B, Biebrich Scarlet BPC, Biebrich Scarlet Red, Brasilazina Oil Red B, C.I. 26105, Candle Scarlet 2B, Candle Scarlet B, Candle Scarlet G, Ceres Red BB, Dispersol Red PP, Enial Red IV, Fast Oil Red B, Fast Red BB, Fat Ponceau R, Fat Red 2B, Fat Red B, Fat Red BB, Fat Red BS, Fat Red TS, Fat Soluble Dark Red, Grasal Brilliant Red B, Grasan Brilliant Red B, Hidaco Oil Red, Japan Red 501, Lacquer Red V, Lacquer Red VS, Medical Scarlet, NSC 10472, Oil Red, Oil Red 282, Oil Red 2B, Oil Red 3, Oil Red 3B, Oil Red 47, Oil Red 7, Oil Red A, Oil Red APT, Oil Red B, Oil Red BB, Oil Red BS, Oil Red D, Oil Red ED, Oil Red F, Oil Red GO, Oil Red RC, Oil Red RR, Oil Red S, Oil Red SST Extra, Oil Red TAX, Oil Red ZD, Oil Scarlet, Oil Scarlet 48, Oleal Red BB, Oleosol Red BB, Orcosolve Red 4B, Organol Red B, Orient Oil Red RR, Permalex Red 2B, Plastoresin Red F, Red 3R Soluble in Grease, Red No. 501, Resinol Red 2B, SOT Red 1, Scarlet R, Scarlet R (solvent dye), Scarlet oil, Scarlet red, Silotras Red T 3B, Solvent Red 24, Somalia Red IV, Stearix Red 4B, Stearix Red 4S, Sudan (IV) dye, Sudan 4, Sudan IV, Sudan P, Sudan Red 380, Sudan Red 4BA, Sudan Red BB, Sudan Red BBA, Sudan Red IV, TU 6-14-8780, Tertrogras Red N, Toyo Oil Red BB, Waxoline Red O, Waxoline Red OM, Waxoline Red OS, o-Tolueneazo-o-toluene-β-naphthol, o-Tolylazo-o-tolylazo-2-naphthol, o-Tolylazo-o-tolylazo-β-naphthol
InChI Formula InChI=1S/C24H20N4O/c1-16-7-3-6-10-21(16)26-25-19-12-13-22(17(2)15-19)27-28-24-20-9-5-4-8-18(20)11-14-23(24)29/h3-15,29H,1-2H3
SMILES Cc1ccccc1N=Nc2ccc(N=Nc3c(O)ccc4ccccc34)c(C)c2
IUPAC Name 1-[(E)-[2-methyl-4-[(E)-(2-methylphenyl)diazenyl]phenyl]diazenyl]naphthalen-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 380.44
Formula Weight 380.1637
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.