Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Sudan IV
Produktkod. 11454823
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde Förpackningsstorlek
11454823 100 g 100g
11444823 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11454823 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A12181.22
 Begrænset vare
På lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 85-83-6 | C24H20N4O | 380,45 g/mol
Nyttig som plet for fedt i dyrevæv
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85-83-6
Molekylær formel C24H20N4O
Molekylvægt (g/mol) 380.45
MDL nummer MFCD00003893
InChI nøgle KMDLOETUWUPGMB-BXCCFQQFSA-N
Synonym C.I. 26105; Scarlet Red
PubChem CID 6797604
IUPAC navn (1Z)-1-(2-{2-methyl-4-[2-(2-methylphenyl)diazen-1-yl]phenyl}hydrazin-1-yliden)-1,2-dihydronaphthalen-2-on
SMIL CC1=CC(=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=CC2=CC=CC=C12)N=NC1=CC=CC=C1C
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Sudan IV
Smeltepunkt ∼185 °C (nedbrydning)
Merck Index 14,8393
Mængde 100 g
Formel vægt 380.45
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sudan IV
Signalord
  • Advarsel
Riskkategorier
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sudan IV
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.