Få mere at vide
Sudan III, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11424411 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11424411 100 g
1 options
Artikelnummer. 11424411 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215208780
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Lipophilic dye used as a biological stain for histological applications.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sudan III
CAS 85-86-9
Molekylær formel C22H16N4O
Synonym 1-[4-(phenylazo)phenylazo]-2-naphthol, Solvent Red 23
Farve Brun/Rød
Mængde 100 g
InChI nøgle HTPQPMPFXUWUOT-UHFFFAOYSA-N
Fysisk form Pulver
SMIL C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)NN=C3C(=O)C=CC4=CC=CC=C43
IUPAC navn 1-[(4-phenyldiazenylphenyl)hydrazinyliden]naphthalen-2-on
Molekylvægt (g/mol) 352.397
PubChem CID 6789251
Formel vægt 352.4
Grad Not Available