Få mere at vide
Sudan III, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11414411 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
11414411 25 g
1 options
Artikelnummer. 11414411 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215208725
 Begrænset vare
På lager
Bruges til farvning af olier, sprit og lak. Sudan III MP Biomedicals er en bejdse, der også bruges til zoologiske, patologiske og vegetabilske genstande (voks, cutin, harpiks, indhold i mælke- osv.), som er farvet røde, mens cellulosemembraner
Tekniske data
CAS 85-86-9
Smeltepunkt 199 °C (litteratur)
Molekylær formel C22H16N4O
Mængde 25 g
Synonym sudan iii, c.i. solvent red 23, 2-naphthalenol, 1-4-phenylazo phenyl azo, fhninjwbtrxebc-qszpnpogsa-n, sudaniii, sudan iiisolvent red 23, 2-naphthalenol, 1-2-4-2-phenyldiazenyl phenyl diazenyl, 1-2-4-2-phenyldiazen-1-yl phenyl diazen-1-yl naphthalen-2-ol, 1-e-4-e-phenylazo phenyl azo naphthalen-2-ol, 1-4-phenyldiazenylphenyl hydrazinylidene naphthalen-2-one
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand; opløselig i kloroform, glasialt eddikesyre; moderat opløseligt i alkohol, ether, acetone, faste og flygtige olier, varm glycerol. Klar rød opløsning med 1 mg/ml i toluence.
InChI nøgle HTPQPMPFXUWUOT-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)NN=C3C(=O)C=CC4=CC=CC=C43
IUPAC navn 1-[(4-phenyldiazenylphenyl)hydrazinyliden]naphthalen-2-on
Molekylvægt (g/mol) 352.397
PubChem CID 6789251
Formel vægt 352.4
Fysisk form Pulver