Få mere at vide
Sudan III, MedChemExpress
Artikelnummer. 16452429
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16452429 1 g
1 options
Artikelnummer. 16452429 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYD0931
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress Sudan III is a hydrophobic bisazo dye.
Sudan III is a hydrophobic bisazo dye.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sudan III
CAS 85-86-9
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H16N4O
Synonym Sudan Red III Tetrazobenzene-β-naphthol 111440 Red
Opløselighedsinformation DMSO : 2.27 mg/mL (6.44 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL OC1=CC=C2C=CC=CC2=C1/N=N/C3=CC=C(/N=N/C4=CC=CC=C4)C=C3
Molekylvægt (g/mol) 352.39
Formel vægt 352.39
Grad Research
Farve Reddish Brown
Mængde 1 g
Fysisk form Powder