Få mere at vide
Sudan III-d6, TRC
Artikelnummer. 30423790
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30423790 100 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30423790 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS688902100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sudan III-D6
CAS 1014689-17-8
Molekylær formel C22 2H6 H10 N4 O
Mængde 100 mg
Synonym Sudan 3 D6 (naphthyl D6), 2-Naphthalen-3,4,5,6,7,8-d6-ol','1-[2-[4-(2-phenyldiazenyl)phenyl]diazenyl]-, 1-[2-[4-(2-Phenyldiazenyl)phenyl]diazenyl]-2-naphthalen-3,4,5,6,7,8-d6-ol (ACI), 2-Naphthalen-3,4,5,6,7,8-d6-ol','1-[2-[4-(2-phenyldiazenyl)phenyl]diazenyl]-
InChI formel InChI=1S/C22H16N4O/c27-21-15-10-16-6-4-5-9-20(16)22(21)26-25-19-13-11-18(12-14-19)24-23-17-7-2-1-3-8-17/h1-15,27H/i4D,5D,6D,9D,10D,15D
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(N=Nc3ccc(cc3)N=Nc4ccccc4)c(O)c([2H])c([2H])c2c1[2H]
IUPAC navn 3,4,5,6,7,8-hexadeuterio-1-[(E)-[4-[(E)-phenyldiazenyl]phenyl]diazenyl]naphthalen-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 358.43
Formel vægt 358.1701