missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sudan III-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sudan III-D6 |
| CAS | 1014689-17-8 |
| Molekylær formel | C22 2H6 H10 N4 O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Sudan 3 D6 (naphthyl D6), 2-Naphthalen-3,4,5,6,7,8-d6-ol','1-[2-[4-(2-phenyldiazenyl)phenyl]diazenyl]-, 1-[2-[4-(2-Phenyldiazenyl)phenyl]diazenyl]-2-naphthalen-3,4,5,6,7,8-d6-ol (ACI), 2-Naphthalen-3,4,5,6,7,8-d6-ol','1-[2-[4-(2-phenyldiazenyl)phenyl]diazenyl]- |
| InChI formel | InChI=1S/C22H16N4O/c27-21-15-10-16-6-4-5-9-20(16)22(21)26-25-19-13-11-18(12-14-19)24-23-17-7-2-1-3-8-17/h1-15,27H/i4D,5D,6D,9D,10D,15D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(N=Nc3ccc(cc3)N=Nc4ccccc4)c(O)c([2H])c([2H])c2c1[2H] |
| IUPAC navn | 3,4,5,6,7,8-hexadeuterio-1-[(E)-[4-[(E)-phenyldiazenyl]phenyl]diazenyl]naphthalen-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 358.43 |
| Formel vægt | 358.1701 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?