Få mere at vide
Sudan III, C.I.26100, Fisher Chemical
Artikelnummer. 12897182 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12897182 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 12897182 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/8620/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
25g, Glass Jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Smeltepunkt 199°C
CAS 85-86-9
Molekylær formel C22H16N4O
MDL nummer 3905
InChI nøgle HTPQPMPFXUWUOT-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)NN=C3C(=O)C=CC4=CC=CC=C43
IUPAC navn 1-[(4-phenyldiazenylphenyl)hydrazinylidene]naphthalen-2-one
Molekylvægt (g/mol) 352.397
PubChem CID 6789251
Formel vægt 352.1382g/mol
Emballage Glass Jar
Farve Brown/Red
Mængde 25 g
Fysisk form Solid