Få mere at vide
Sudan III, C.I. 26100, Supelco™
Artikelnummer. 15895600
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
15895600 25 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15895600 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1117470025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Tekniske data
Smeltepunkt 199°C (Decomposition)
CAS 85-86-9
MDL nummer MFCD00003905
Synonym Sudan III, C.I. 26100, 1-(4-Phenylazophenylazo)-2-naphthol, Sudan III, C.I. 26100
Mængde 25 g
Molekylvægt (g/mol) 352.39