Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Sudan III
Artikelnummer. 11403887
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11403887 100 g 100g
11493877 25 g 25g
11413887 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11403887 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A18318.22
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 85-86-9 | C22H16N4O | 352,397 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85-86-9
Molekylær formel C22H16N4O
Molekylvægt (g/mol) 352.397
MDL nummer MFCD00003905
InChI nøgle HTPQPMPFXUWUOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 26100; Solvent Red 23
PubChem CID 6789251
IUPAC navn 1-[(4-phenyldiazenylphenyl)hydrazinyliden]naphthalen-2-on
SMIL C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)NN=C3C(=O)C=CC4=CC=CC=C43
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sudan III
Smeltepunkt ∼200 °C (dekomponering)
Beilstein 931185
Merck Index 14,8884
Mængde 100 g
Formel vægt 352.4