Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Sudan II, ren
Artikelnummer. 10328330 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10328330 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10328330 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 190150250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3118-97-6 | C18H16N2O | 276.34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sudan II
Smeltepunkt 156.0°C to 158.0°C
CAS 3118-97-6
Molekylær formel C18H16N2O
MDL nummer MFCD00003896
Beilstein 16, 168
Synonym C.I. 12140, 1-(2, 4-Dimethylphenylazo)-2-naphthol, Solvent orange 7
InChI nøgle YPXOPAFVVHXQDP-ZZEZOPTASA-N
Infrarødt spektrum Authentic
SMIL CC1=CC=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C(C)=C1
IUPAC navn (1Z)-1-[(2,4-dimethylphenyl)hydrazinyliden]naphthalen-2-on
Molekylvægt (g/mol) 276.34
PubChem CID 5809936
Lambda Max at approximately 420 and 493nm (in methanol)
Formel vægt 276.33
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Specifik udryddelse 500 min. (at 493nm, in methanol)
Farve Brun/orange til rød
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sudan II
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.