Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sudan II |
| Smeltepunkt | 156.0°C to 158.0°C |
| CAS | 3118-97-6 |
| Molekylær formel | C18H16N2O |
| MDL nummer | MFCD00003896 |
| Beilstein | 16, 168 |
| Synonym | C.I. 12140, 1-(2, 4-Dimethylphenylazo)-2-naphthol, Solvent orange 7 |
| InChI nøgle | YPXOPAFVVHXQDP-ZZEZOPTASA-N |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| SMIL | CC1=CC=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C(C)=C1 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sudan II
- Advarsel
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.