Få mere at vide
Sudan I-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sudan 1 D5 |
| CAS | 752211-63-5 |
| Molekylær formel | C16 2H5 H7 N2 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Sudan 1 D5 (phenyl D5), 2-Naphthalenol','1-(2-phenyl-2,3,4,5,6-d5-diazenyl)- (ACI), 1-(2-Phenyl-2,3,4,5,6-d5-diazenyl)-2-naphthalenol (ACI), 2-Naphthalenol','1-(phenyl-d5-azo)- (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12N2O/c19-15-11-10-12-6-4-5-9-14(12)16(15)18-17-13-7-2-1-3-8-13/h1-11,19H/i1D,2D,3D,7D,8D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(N=Nc2c(O)ccc3ccccc23)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | 1-[(E)-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)diazenyl]naphthalen-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 253.31 |
| Formel vægt | 253.1263 |