Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Sudan I
Artikelnummer. 10133240 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10133240 25 g Glasflaske 25g
10685382 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10133240 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 147060250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 842-07-9 | C16H12N2O | 248.285 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 842-07-9
Molekylær formel C16H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 248.285
MDL nummer MFCD00003911
InChI nøgle ZONYAPYTDIVJGG-VLGSPTGOSA-N
Synonym C.I. 12055, 1-Phenylazo-2-naphthol, Solvent Yellow 14
PubChem CID 5858445
IUPAC navn (1Z)-1-(phenylhydrazinyliden)naphthalen-2-on
SMIL C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC=CC=C32
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sudan I
Smeltepunkt 131.0°C to 133.0°C
Beilstein 16, IV, 228
Infrarødt spektrum Authentic
Lambda Max at approximately 418 and 476nm (in ethanol)
Formel vægt 248.28
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Specifik udryddelse 500 min. (at 476nm, in ethanol)
Farve Brun eller Orange til Rød
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sudan I
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Hazard Statement
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H413-Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.