Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Sudan I |
| Smeltepunkt | 131.0°C to 133.0°C |
| Beilstein | 16, IV, 228 |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Lambda Max | at approximately 418 and 476nm (in ethanol) |
| Formel vægt | 248.28 |
| Grad | Ren |
| Emballage | Glasflaske |
| Specifik udryddelse | 500 min. (at 476nm, in ethanol) |
| Farve | Brun eller Orange til Rød |
| Show More |
Safety and Handling
- Sudan I
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H413-Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.