Få mere at vide
Sudan Black, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10491135
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10491135 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 10491135 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP10910
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Sudan Black is used to stain chromosomes and lipoproteins, as well as fat in bacteria.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sudan Black
Smeltepunkt 120°C
CAS 4197-25-5
Ekstinktionskoefficient 600g(-1) cm(-1) min.
Molekylær formel C29H24N6
Merck Index 15, 9016
Identifikation Pass Test
InChI nøgle YCUVUDODLRLVIC-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1(NC2=C3C(=C(C=C2)N=NC4=CC=C(C5=CC=CC=C54)N=NC6=CC=CC=C6)C=CC=C3N1)C
IUPAC navn (2,2-dimethyl-1,3-dihydroperimidin-6-yl)-(4-phenyldiazenylnaphthalen-1-yl)diazene
Molekylvægt (g/mol) 456.553
PubChem CID 61336
Lambda Max 598 to 602nm
Formel vægt 456.54
Tab ved tørring 5% max.
Emballage Glass Bottle
Farveindeks nr. 26150
Farve Brown
Mængde 10 g
Fysisk form Powder