Få mere at vide
Sudan Black B, Pure, C.I.26150, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10655122 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10655122 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10655122 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/8630/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 120°C
CAS 4197-25-5
Molekylær formel C29H24N6
MDL nummer 6919
InChI nøgle YCUVUDODLRLVIC-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1(NC2=C3C(=C(C=C2)N=NC4=CC=C(C5=CC=CC=C54)N=NC6=CC=CC=C6)C=CC=C3N1)C
IUPAC navn (2,2-dimethyl-1,3-dihydroperimidin-6-yl)-(4-phenyldiazenylnaphthalen-1-yl)diazene
Molekylvægt (g/mol) 456.553
PubChem CID 61336
Formel vægt 456.54g/mol
Emballage Glass Jar
Farve Brown
Mængde 25 g
Fysisk form Powder