Få mere at vide
Sudan Black B, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11444411 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11444411 25 g
11434411 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11444411 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215208825
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 4197-25-5 | C29H24N6 | 456.553 g/mol
Kemiske identifikatorer
CAS 4197-25-5
Molekylær formel C29H24N6
Molekylvægt (g/mol) 456.553
InChI nøgle YCUVUDODLRLVIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Solvent Black 3
PubChem CID 61336
IUPAC navn (2,2-dimethyl-1,3-dihydroperimidin-6-yl)-(4-phenyldiazenylnaphthalen-1-yl)diazen
SMIL CC1(NC2=C3C(=C(C=C2)N=NC4=CC=C(C5=CC=CC=C54)N=NC6=CC=CC=C6)C=CC=C3N1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sudan Black B
Mængde 25 g
Formel vægt 456.5