Få mere at vide
Sudan Black B, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11436895 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
11436895 10 g
1 options
Artikelnummer. 11436895 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0520647010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sudan Black B
CAS 4197-25-5
Molekylær formel C29H24N6
InChI nøgle YCUVUDODLRLVIC-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1(NC2=C3C(=C(C=C2)N=NC4=CC=C(C5=CC=CC=C54)N=NC6=CC=CC=C6)C=CC=C3N1)C
IUPAC navn (2,2-dimethyl-1,3-dihydroperimidin-6-yl)-(4-phenyldiazenylnaphthalen-1-yl)diazen
Molekylvægt (g/mol) 456.553
PubChem CID 61336
Formel vægt 456.55
Mængde 10 g